S3875
Seleno-DL-methionine
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
2-amino-4-(methylseleno)-Butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Seleno-DL-methionine, ≥99% (TLC)
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges