S3313
SB-204070 hydrochloride
solid, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1-Butyl-4-piperidinyl)methyl-8-amino-7-chloro-1,4-benzodioxane-5-carboxylate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Pf
243-245 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 20 mg/mL (with heating)
Chaîne SMILES
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
Clé InChI
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR4(3360)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable