S3071
γ-Synuclein human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
BCSG1
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SNCG(6623)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable