S2941
SKF-75670 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7,8-dihydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 12 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
Br.CN1CCc2cc(O)c(O)cc2C(C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO2.BrH/c1-18-8-7-13-9-16(19)17(20)10-14(13)15(11-18)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,19-20H,7-8,11H2,1H3;1H
Clé InChI
KWTPHNVUAVFKGB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable