Principaux documents
S2381
Sigma-Aldrich
DL-Stearoylcarnitine chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H50ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)