Principaux documents
S2028
Sigma-Aldrich
Span® 65
Synonyme(s) :
Sorbitane tristearate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Autres remarques
Fatty acid composition:
stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup