S1819
Anti-Sprouty 2 (C-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 32-35 kDa (doublet)
Espèces réactives
canine, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected cell extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 2-4 μg/mL using cell extracts of MDCK (Madin Darby canine kidney).
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SPRY2(10253)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité