Documents
S1385
Sigma-Aldrich
Salicyloyl hydrazide
Synonyme(s) :
Salicyl hydrazide, Salicylhydrazide
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
147-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable