RDD009
Chlorhydrate de Trizma®
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
free-flowing
Gamme de produits
Redi-Dri™
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Pf
150-152 °C
Solubilité
H2O: soluble, clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
Chaîne SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.