RAB0854
Mouse Trem1 / Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1 ELISA Kit
About This Item
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.25 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Trem1(58217)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable