RAB0447
Phospho-Stat3 (pTyr705) and pan-Stat3 ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) and pan-stat3 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable