R5405
Anti-Rabex-5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-RAP1, Anti-Rab5 GDP/GTP exchange factor (RABGEF1), Anti-Rabaptin-5-associated exchange factor for Rab5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-5 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human U87 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGEF1(27342)
mouse ... Rabgef1(56715)
rat ... Rabgef1(360797)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable