R5258
Riboflavin Binding Protein from chicken egg white
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Binding Protein, Chicken Egg White Protein, Riboflavin Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken egg white
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Concentration
≥50% protein (biuret)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... RBP(396449)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable