R2654
Anti-p190 RhoGAP (GK-18) antibody produced in rabbit
~0.8 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 190 kDa
Espèces réactives
canine, human, mouse
Concentration
~0.8 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using MDCK cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), MDCK HeLa whole cell extract.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité