Key Documents
R1645
Sigma-Aldrich
Ranatachykinin A
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Lys-Pro-Ser-Pro-Asp-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C60H92N16O15S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1309.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(N)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Four novel tachykinins in frog (Rana catesbeiana) brain and intestine.
K Kangawa et al.
Regulatory peptides, 46(1-2), 81-88 (1993-07-02)