Key Documents
Q2250
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
Synonyme(s) :
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro Beilstein :
3695039
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
Clé InChI
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable