Principaux documents
PZ0379
Sigma-Aldrich
PF-04827736
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H21N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.38
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04827736 is a non-brain penetrant potent and selective inhibitor of phosphodiesterase PDE1, thought to be involved in regulation of vascular smooth muscle.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable