Documents
PZ0340
Sigma-Aldrich
PF-06737007
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, PF06737007
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28F4N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.49
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
F[C@@H]1CN(C(CC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=O)CC[C@@H]1OC3=C(C(N)=O)C=CC(OCC(C)(C)O)=C3
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06737007 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
Autres remarques
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable