PZ0219
PF-06297470
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-(4-methyl-3-pyridinyl)-6-(2-pyridinylmethoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(N=C1C2=C(C)C=CN=C2)C3=C1N=CC(OCC4=NC=CC=C4)=N3
InChI
1S/C18H16N6O/c1-12-6-8-19-9-14(12)16-17-18(24(2)23-16)22-15(10-21-17)25-11-13-5-3-4-7-20-13/h3-10H,11H2,1-2H3
Clé InChI
RDLSKDOSNKLEAQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience