PZ0139
SC-58125
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(4-Fluorophenyl)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
JHBIMJKLBUMNAU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research