Documents
PRS3595
Sigma-Aldrich
Anti-IRAK2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Interleukin-1 receptor-associated kinase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 68 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Irak2(108960)
Immunogène
a peptide corresponding to 17 amino acids near the carboxy-terminus of mouse IRAK2a, common to all four isoforms. Also recognizes human IRAK2.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3595.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable