PLA0196
Rabbit anti-STUB1/CHIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CHIP, CLL-associated antigen KW-8, E3 ubiquitin protein ligase, HSPABP2, NY-CO-7, SCAR16, SDCCAG7, STIP1 homology and U box-containing protein 1, STIP1 homology and U-box containing protein 1, UBOX1, antigen NY-CO-7, carboxy terminus of Hsp70-interacting protein, heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), serologically defined colon cancer antigen 7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_005852.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... STUB1/CHIP(10273)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable