PLA0150
Rabbit anti-CBX5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
HEL25, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1 alpha homolog (Drosophila), HP1-ALPHA, HP1A, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha, antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog; Drosophila), epididymis luminal protein 25, heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_036249.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... CBX5(23468)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable