PLA0100
Rabbit anti-MLL1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ALL-1, CDK6/MLL fusion protein, CXXC-type zinc finger protein 7, CXXC7, HRX, HTRX1, MLL, MLL-AF4 der(11) fusion protein, MLL-AF9, MLL/ENL fusion protein, MLL/GAS7, MLL/GAS7 fusion protein, MLL/GMPS fusion protein, MLL/hCDCrel fusion protein, MLL1, MLL1A, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, TET1-MLL, TRX1, WDSTS, lysine (K)-specific methyltransferase 2A, lysine N-methyltransferase 2A, mixed lineage leukemia 1, rearranged MLL protein, trithorax-like protein, zinc finger protein HRX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: 1- 5 μg
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
Q03164
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... MLL1(4297)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable