PLA0016
Rabbit anti-MDC1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
Em:AB023051.5, KIAA0170, NFBD1, homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, mediator of DNA-damage checkpoint 1, nuclear factor with BRCT domains 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2000-1:10000
Numéro d'accès
NP_055456.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... MDC1(9656)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable