Principaux documents
P9891
Sigma-Aldrich
Arachidyl palmitoleate
≥99%
Synonyme(s) :
Palmitoleic acid arachidyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H70O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter