P9638
L-α-Phosphatidylinositol 4-monophosphate sodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol 4-phosphate) sodium-potassium salt, Diphosphoinositide sodium salt, PIP, PtdInsP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable