P9054
Phenyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O7 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable