Documents
P8865
SAFC
L-Proline
Synonyme(s) :
Acide (S)-pyrrolidine-2-carboxylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro Beilstein :
80810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
non-animal source
Pureté
≥98.5%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-proline est un acide aminé non essentiel. Les peptides peuvent se lier à la proline, ce qui en fait un constituant utile des protéines. Elle peut être utilisée comme constituant des milieux de culture pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Marie Couturier et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14624-14635 (2013-04-06)
The microbial deconstruction of the plant cell wall is a key biological process that is of increasing importance with the development of a sustainable biofuel industry. The glycoside hydrolase families GH5 (PaMan5A) and GH26 (PaMan26A) endo-β-1,4-mannanases from the coprophilic ascomycete
Salvatore Petta et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1692-1705 (2014-04-03)
We assessed the cost-effectiveness of sofosbuvir (SOF)-based triple therapy (TT) compared with boceprevir (BOC)- and telaprevir (TVR)-based TT in untreated genotype 1 (G1) chronic hepatitis C (CHC) patients discriminated according to IL28B genotype, severity of liver fibrosis, and G1 subtype.
Michael P Manns et al.
Gastroenterology, 147(2), 366-376 (2014-04-15)
MK-5172 is an inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 3/4A protease; MK-5172 is taken once daily and has a higher potency and barrier to resistance than licensed protease inhibitors. We investigated the efficacy and tolerability of MK-5172
David Saadoun et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(5), 831-837 (2013-04-23)
The standard-of-care treatment of patients with hepatitis C virus (HCV)-mixed cryoglobulinemia (MC) vasculitis includes pegylated interferon α (PegIFN)-α plus ribavirin and/or rituximab. About 30-40% of patients are non-responders or relapsers to such combination. To analyse the safety and efficacy of
R A Wevers et al.
Clinical chemistry, 40(7 Pt 1), 1245-1250 (1994-07-01)
Although spin-echo techniques are often used to obtain 1H-NMR spectra of serum or plasma samples, they do not provide reliable quantitative analyses of metabolites. We present a standardized procedure, optimized for sensitivity, for using single-pulse 1H-NMR spectroscopy to analyze deproteinized