Documents
P8577
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
≥98%
Synonyme(s) :
1-Palmito-2-oleo-3-linolein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C55H100O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
857.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-28,52H,4-15,17-18,20-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,28-26-
Clé InChI
KGLAHZTWGPHKFF-FBSASISJSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Fei Teng et al.
Food chemistry, 297, 124976-124976 (2019-06-30)
Milk fat is arguably one of the most complex fats found in nature and varies widely between animal species. Analysis of its digestion products is tremendously challenging, due to the complexity, diversity, and large range of concentrations of triacylglycerols (TAGs)