P8179
Pro-Thr-Pro-Ser amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)C(NC(=O)C1CCCN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CO)C(N)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable