Principaux documents
P8056
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-succinylethanolamine) sodium salt
~99%
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylethanolamine dipalmitoyl, N-succinyl sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H78NO11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
792.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~99%
Température de stockage
−20°C