P7539
Penicillin–Streptomycin Solution Hybri-Max™
with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
Pen-Strep
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to maintain human breast cancer cell lines
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle′s medium/F-12 (DMEM/F-12) to culture human chondrocytes
- as a component of the DMEM medium to culture human hepatocyte carcinoma cells
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.