Documents
P7139
Sigma-Aldrich
Oleyl palmitate
~99%
Synonyme(s) :
Palmitic acid oleyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H66O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC