P6856
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 9 in. plates, natural
Synonyme(s) :
plate rack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate (autoclavable)
Caractéristiques
Holds 9 in. plates
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18982-0009
Hauteur
24 cm (9.5 in.)
Couleur
natural
Compatibilité
for use with Petri Dishes
Catégories apparentées
Application
Compatibilité