P6855
Protein A–Gold
~2.5 A520 units/mL, aqueous glycerol suspension, 17-23 nm (monodisperse), 20 nm nominal (colloidal gold)
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
gold conjugate
Forme
aqueous glycerol suspension
Concentration
~2.5 A520 units/mL
Taille des particules
17-23 nm (monodisperse)
Nominal(e)
20 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable