Principaux documents
P5909
Sigma-Aldrich
Pentadecanolide
Synonyme(s) :
1-Oxa-2-cyclohexadecanone, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolide, Pentalide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.38
Numéro Beilstein :
143710
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Point d'ébullition
137 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
Clé InChI
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
John Weeks et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(10), 1421-1434 (2020-06-04)
In vitro metabolic stability of nine fragrance chemicals: p-tolyl acetate, cashmeran, ethylene brassylate, celestolide, galaxolide, traseolide, ambretone, tonalide and pentadecanolide, was evaluated in trout and human hepatocytes. The compounds were incubated with trout hepatocytes at 12°C and human hepatocytes at