P5810
Monoclonal Anti-CD3−PE antibody produced in mouse
clone UCHT-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UCHT-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3E(916)
Description générale
Spécificité
4th Workshop: paper no. T3.2
Immunogène
Application
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable