P5431
Pectolyase from Aspergillus japonicus
aseptically filled, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
About This Item
Stérilité
aseptically filled
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2 units/mg solid
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable