Documents
P5266
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
Synonyme(s) :
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2)3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.23
Numéro Beilstein :
1071197
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 37.7 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
169 °C (lit.)
Pf
−79 °C (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter