P4148
1,2-Dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
solution, 20 mg/mL in chloroform, ≥99%
Synonyme(s) :
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentadecan-1-aminium 4-oxide, inner salt, L-α-Dihexanoyllecithin, L-α-Phosphatidylcholine, dicaproyl, Dicaproyl-L-α-lecithin, Dihexanoyllecithin, PC(6:0/6:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
solution
Concentration
20 mg/mL in chloroform
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H41NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3,(H,24,25)
Clé InChI
KGWWHBYICAIILE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable