Key Documents
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H78NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
732.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable