P2990
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Poids mol.
27-30 kDa
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
Actions biochimiques/physiologiques
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable