P2938
Immobilon®-P Polyvinylidene difluoride membranes
size 26.5 cm × 375 cm
Synonyme(s) :
PVDF
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Millipore IPVH00010
Taille
26.5 cm × 375 cm
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable