Principaux documents
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
Clé InChI
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable