Documents
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Synonyme(s) :
cis-9-Hexadecenoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H29ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
Clé InChI
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves