P2533
Poly-L-ornithine hydrochloride
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
Synonyme(s) :
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly-L-ornithine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
Forme
powder or solid
Poids mol.
15,000-30,000
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.