P2110
Anti-Platelet-Derived Growth Factor Receptor α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-PDGF Rα
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15 μg/mL using human tissue sections
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable