Principaux documents
P205
Supelco
Propentofylline
Synonyme(s) :
3,7-Dihydro-3-methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propylxanthine, HWA 285
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
c-AMP phosphodiesterase inhibitor; nerve growth factor stimulator; adenosine transport inhibitor; non-selective adenosine receptor antagonist.
Remplacé(e)(s) par