P1883
L-Phenylalaninamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
92.8 °C
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable